Stampa…
Hai cercato: Standard cromatografia
90  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"90"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (181641-25G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 181641-25G
Codice articolo locale: SUPL181641-25G
Descrizione: GPC Standard, Poly(Bisphenol A carbonate), Supelco®, Analytical standard
UOM: 1 * 25 g
Codice catalogo: (MSCAL1-5X1KT)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: MSCAL1-5X1KT
Codice articolo locale: SUPLMSCAL1-5X1KT
Descrizione: This kit features a convenient selection of pre-qualified standard peptides, proteins, matrices, and solvents for calibrating and testing matrix assis...
UOM: 1 * 5 pezzi
Fornitore: Merck
Descrizione: GPC Standard, Mw 37,500 (Typical), Supelco®, Glass bottle
Codice catalogo: (47310-U)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 47310-U
Codice articolo locale: SUPL47310-U
Descrizione: HPLC Standard, Nucleosides Test Mix, Supelco®, in 1% sodium formate (varied conc.), Analytical standard, Pk Info: ampule of 1 mL
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (181676-1SET)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 181676-1SET
Codice articolo locale: SUPL181676-1SET
Descrizione: Poly(Bisphenol A carbonate) (PC) is a thermoplastic material. It is injected in molding operations and is majorly studied to understand its thermal be...
UOM: 1 * 1 SET
Fornitore: Merck
Descrizione: GPC Standard, ~6300000 Mn, Mw/Mn ~1,35, Supelco®
Fornitore: Merck
Descrizione: Dextran from Leuconostoc mesenteroides may be used as standard in gel chromatography analysis to determine fractional composition of protein, carbohyd...
Fornitore: Merck
Descrizione: GPC Standard, ~208 Mw, Mw/Mn ~1,00, Supelco®
Fornitore: Merck
Descrizione: Pullulan standards are mostly used to determine molecular mass distribution of cellulosic samples. It mainly consists of polymaltotriose units linked ...
Fornitore: Merck
Descrizione: GPC Standard, ∼3260 Mn, Mw/Mn ~1,60, Supelco®
Codice catalogo: (47641-U)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 47641-U
Codice articolo locale: SUPL47641-U
Descrizione: HPLC Standard, Reversed Phase Test Mix 2, TraceCERT®, Supelco®, in acetonitrile: water (varied conc.) solution, Certified reference material, Pk Info: ampule of 1 mL
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (58278.)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 58278
Codice articolo locale: SUPL58278
Descrizione: HPLC Standard, Reversed Phase Test Mix, in methanol: water (3:2) (varied conc.), TraceCERT®, Supelco®, Certified reference material, Pk Info: ampule of 1 mL
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (182621-25G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 182621-25G
Codice articolo locale: SUPL182621-25G
Descrizione: GPC Standard, Poly(vinyl chloride), average Mw 85000 (Typical), average Mn 40000 (Typical), Supelco®, Analytical standard
UOM: 1 * 25 g
Codice catalogo: (48270-U)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 48270-U
Codice articolo locale: SUPL48270-U
Descrizione: This formulation is designed for evaluating how reliably a chromatographic system is providing such fundamentally important parameters as flow rate, p...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (611735-1EA)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 611735-1EA
Codice articolo locale: SUPL611735-1EA
Descrizione: Standard for NMR spectrophotometer calibration, Triphenyl phosphate solution, 0.0485 M in chloroform-d (99.8 atom % D), , Supelco®, NMR tube size 10 mm x 8 in.
UOM: 1 * 1 Cad.
Fornitore: Merck
Descrizione: Poly(α-methylstyrene) may find applications as a radical producing agent, in the thermal degradation of polystyrene.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 90
no targeter for Bottom