Stampa…
Kjeldahl distillation apparatus
Fornitore: Witeg
WITG2.530.000EA 405 EUR
WITG2.530.000
Kjeldahl distillation apparatus
Sistemi di distillazione Sistemi di distillazione Kjeldahl
Kjeldahl distillation unit made of borosilicate glass.
Informazioni per l'ordine: Includes condenser, funnel stopper (ST 10/19), dropping funnel (50 ml), Kjedahl flask (500 ml), adapters and fittings.