Le camere di crescita serie KBW sono unità di precisione per l'incubazione di colture vegetali in condizioni ottimali. Offrono una perfetta simulazione di un'ampia gamma di ambienti di crescita. Le camere di crescita KBW soddisfano tutti i requisiti di condizioni di illuminazione e temperatura per procedimenti di coltura definiti e riprodotti in modo esatto. La dotazione comprende due/tre cassetti a 5 tubi fluorescenti, posizionabili a differente altezza, per una diffusione omogenea della luce.
Sportello interno in vetro, porta di accesso con tappo al silicone Ø 30 mm sul lato sinistro. Unità caratterizzate da un dispositivo indipendente di sicurezza regolabile per temperatura di classe 3.1 con allarme visivo e acustico, per proteggere campioni e incubatore. Sistema di controllo a microprocessore con due programmi a 10 sezioni ciascuno, commutabile a singolo programma a 20 sezioni. Impostazione digitale della temperatura con precisione di un decimo di grado, timer con programma settimanale integrato, indicatore del tempo trascorso e camera di preriscaldamento con controllo elettronico APT.line per garantire precise ed accurate condizioni di incubazione e risultati riproducibili.
Values measured via the internal data logger can be read out in open format via USB. All models have an tight sealing inner door made of ESG safety glass, the door is heated against condensation. Glass corrosion is avoided thanks to the special TIMELESS coating. The units have 4 casters each, 2 with brakes them.
Informazioni per l'ordine: Fornite con due (o tre) ripiani in acciaio inox e certificato di analisi Binder. Calibrazione e validazione possibili. Per ulteriori dettagli visitare il sito Web www.vwr.com o contattare l'ufficio vendite Avantor di zona.