  • Parametri
    • Articoli in magazzino (2)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "gilet"
https://it-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/91/18989991.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"49"
Seleziona per:
Fornitore:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrizione:   Waistcoat made of 100% FR polyester mesh, with reflective tape.
Fornitore:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrizione:   High visibility vest, Alta visibilità, Carpi 9042, Unisex, Poliestere, arancione fluorescente, senza tasche, 120 g/m², L
Fornitore:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrizione:   Windproof, supple waistcoat made of Flexothane® Essential fabric (100% polyester knitting with PU coating). With fixed quilted lining for protection a...
Fornitore:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrizione:   Windproof, breathable bodywarmer made of Siopor® FR AST fabric (100% polyester fabric with 100% FR PU coating + AST). With fixed quilted, flame-retard...
Fornitore:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrizione:   High visibility waistcoat made of 100% polyester mesh.
Fornitore:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrizione:   Waistcoat made of 100% polyester mesh, with reflective tape.
Fornitore:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrizione:   Windproof, lightweight waistcoat made of Flexothane® Essential fabric consisting of 100% polyester knitting with PU coating. With fixed quilted lining...
Fornitore:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrizione:   High visibility waistcoat made of 100% polyester with 100% FR PU-coating + AST.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 49
  1  2  3  4  5  6  7  Prossimo