  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Berretti e fasce per esterno
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  Portwest Clothing
Descrizione:   These caps are made from 100% acrylic knit with a 40 g Insulatex™ lining. Ideal for really cold days.
Fornitore:  Portwest Clothing
Descrizione:   This classic fleece hat made of 100% polyester fleece is ideal for outdoor use.
Codice catalogo: (113-8804)
Fornitore:  Portwest Clothing
Codice articolo fornitore: HA14YBR
Codice articolo locale: PRTWHA14YBR
Descrizione:   Reversibile, in pile di poliestere al 100%. Ideale per l’utilizzo in aree ove è richiesta alta visibilità.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Portwest Clothing
Descrizione:   This reflective trim knit hat has a specially insulated microfibre lining made from Insulatex™ for extra warmth retention.
Fornitore:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descrizione:   This basic beanie is made from 75% polyester and 25% cotton and features a fleece lining (100% polyester).
Codice catalogo: (113-6407)
Fornitore:  FRISTADS KANSAS GROUP
Codice articolo fornitore: 100093930
Codice articolo locale: KWIN100093930
Descrizione:   Double knitted beanie made of 100% acrylic.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descrizione:   This rain hat is made from PU-coated polyester jersey and features a fleece lining (polyester).
Fornitore:  Portwest Clothing
Descrizione:   White unisex nylon mesh hat. Ideal for use in the food industry.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 14
  1  2  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI