Stampa…
Hai cercato: Dispositivi di salvataggio
27  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (MMMA3504426)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: 3504426
Codice articolo locale: MMMA3504426
Descrizione: Anchorage connectors are built from top quality materials guaranteeing high strength and durability to stand up to the toughest environments. Anchorag...
UOM: 1 * 1 pezzi
New Product
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Descrizione: Sealed-Blok™ family has the most comprehensive line of sealed SRLs in the industry and decades of proven field service in the toughest environments.
Codice catalogo: (CPSD1500109)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: 1500109
Codice articolo locale: CPSD1500109
Descrizione: Dual tool harness holster with two retractors.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (CPSD1500092)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: 1500092
Codice articolo locale: CPSD1500092
Descrizione: Spray can/water bottle holster with coil tether.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (CPSDAM211)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: AM211
Codice articolo locale: CPSDAM211
Descrizione: Protecta® anchorage D-ring made from 316 stainless steel; 12 mm fixing.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Descrizione: These Protecta® Rebel™ Web self-retracting lifelines provide an economical fall protection solution without compromising on performance or safety. The...
Codice catalogo: (CPSD1500009)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: 1500009
Codice articolo locale: CPSD1500009
Descrizione: D-Ring cord attachment point, 2,3 kg (5 lbs.) capacity.
UOM: 1 * 10 pezzi
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Descrizione: Tripod with adjustable locking legs, safety chains, top pulley and winch bracket.
Codice catalogo: (CPSD8000118)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: 8000118
Codice articolo locale: CPSD8000118
Descrizione: The DBI-SALA® Confined space HC (high capacity) short reach davit system is constructed of powder-coated aluminium, and features a modular design for ...
UOM: 1 * 1 SET
Codice catalogo: (CPSD2108413)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: 2108413
Codice articolo locale: CPSD2108413
Descrizione: The DBI-SALA® fixed beam anchor fits 63 to 457 mm wide i-beams up to 38 mm thick. It installs in seconds to the beam structure in any orientation with...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Descrizione: This pole hoist attaches to a carabiner on the universal bracket to a suitable anchor point, allowing to work in any direction from any angle.
Codice catalogo: (CPSD1500003)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: 1500003
Codice articolo locale: CPSD1500003
Descrizione: D-rings can be attached to virtually any tool under 2,3 kg (5 lbs.) or 0,9 kg (2 lbs.) by using Quick-Wrap Tape.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (CPSD2104565)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: 2104565
Codice articolo locale: CPSD2104565
Descrizione: Reusable D-Ring assembly in a rugged design for harsh environments.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (CPSD8566691)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: 8566691
Codice articolo locale: CPSD8566691
Descrizione: The portable fall arrest post is a durable aluminium construction and specifically designed for use on top of transformers or other types of vertical ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (CPSD1500104)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: 1500104
Codice articolo locale: CPSD1500104
Descrizione: Single tool harness holster with retractor.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (115-2596)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: 2104711
Codice articolo locale: CPSD2104711
Descrizione: The new 3M™ DBI-SALA® Sliding Beam Anchor offers the best of both mobility and reliable fall protection security. Once secured to the beam using the r...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom