  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Tubi per termostati a circolazione
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/48/18989948.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Tubing for circulator, VWR®, Lunghezza: 1000 mm, Ø int.: 6 mm, Buran N (synthetic rubber) tubing
Codice catalogo: (462-0300)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI462-0300
Descrizione:   Fluoroelastomer, black.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Julabo GmbH
Descrizione:   Working temperature -40 to +120 °C.
Fornitore:  Julabo GmbH
Descrizione:   Tubing for circulator, Tubazione, CR®, Ø int. 8 mm (−20...+120 °C), Ø int.: 8 mm, CR®
Fornitore:  Julabo GmbH
Descrizione:   Metal tubing is integrated insulated and flexible with connectors and fittings. This flexible metal tubing can be bolted together with the circulator ...
Fornitore:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrizione:   Tubing kit 2 x 2m, assembled with OptimaTM pump outlet plate and simple hose clips, no tools required (can be cut to length as required).
Fornitore:  LAUDA
Descrizione:   EPDM tubing, reinforced
Fornitore:  LAUDA
Descrizione:   Insulation tubing for increased insulation.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 15
  1  2  Prossimo