  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Fusti di stoccaggio
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/55/18945155.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"28"
Seleziona per:
Fornitore:  JUSTRITE MANUFACTURING CO
Descrizione:   Made up of 90% recycled polyethylene.
Fornitore:  asecos
Descrizione:   Painted or galvanised steel
Codice catalogo: (NEWPPAKE115GV)
Fornitore:  NEW PIG
Codice articolo fornitore: PAKE115GV
Codice articolo locale: NEWPPAKE115GV
Descrizione:   Ideal for temporary storage of small containers, particularly suitable for leakages on equipments, hoses, valves and machines.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  asecos
Descrizione:   Steel, transportable
Fornitore:  asecos
Descrizione:   These pallets and sumps are used for open and streamlined storage box with retention volumes 205 and 400 liters.
Fornitore:  asecos
Descrizione:   Available either painted (RAL 5010Gentian blue) or hot dip galvanised.
Fornitore:  asecos
Descrizione:   DRUM DEPOT INDUSTRIAL WITH ZINC CTD GRID 1 * 1 pezzi
Fornitore:  asecos
Descrizione:   Polyethylene sumppallet with 1,000 litres capacity for the storage of IBC.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 28
  1  2  3  4  Prossimo
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI