Stampa…
Rifrattometri portatili, OPTi
Fornitore: Bellingham + Stanley
BELL38-25EA 525 EUR
BELL38-25 BELL38-26 BELL38-04 BELL38-05 BELL38-27 BELL38-28 BELL38-06 BELL38-29 BELL38-07 BELL38-08 BELL38-09 BELL38-20 BELL38-22 BELL38-23 BELL38-02 BELL38-16 BELL38-17 BELL38-18 BELL38-19 BELL38-10 BELL38-32 BELL38-33 BELL38-11 BELL38-34 BELL38-12
Rifrattometri portatili, OPTi
Un'ampia gamma di strumenti affidabili di prima qualità per diverse tipologie di applicazioni.
  • Prisma basso in acciaio inossidabile 316
  • Calibrazione dello zero con acqua distillata
  • Compensazione automatizzata della temperatura (ATC)
Informazioni per l'ordine: in dotazione due batterie AAA, guida per l'utente multi-lingue, certificato di calibrazione e borsa di trasporto.