Stampa…
Agarose 3:1 HRB™
E776-100GEA 367 EUR
VWRCE776-100G
Agarose 3:1 HRB™
Agarose 3:1 HRB™ (miscela ad alta risoluzione) è una miscela di agarosio formulata per offrire risoluzione elevata di acidi nucleici di piccole dimensioni e prodotti di PCR. Questo prodotto è particolarmente adatto per l'analisi di frammenti di DNA inferiori a 1000 bp. Agarose 3:1 HRB™ mostra diagrammi a bande senza sbavature o elevata fluorescenza sullo sfondo. L'elevata resistenza del gel offre gel semplici da maneggiare ideali per applicazioni di blotting.
  • Miscela ad alta risoluzione
  • Ottimale per piccoli frammenti di acidi nucleici e prodotti di PCR
  • Facile da maneggiare grazie all'elevata resistenza del gel
  • Esente da nucleasi e proteasi