Stampa…
Hai cercato: Reagenti e Tavolette per Kjeldahl
7  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Oltre alle compresse Kjeldahl da 5 g, che vengono aggiunte in fase di digestione come catalizzatore, sono disponibili anche compresse Merck Millipore ...
Fornitore: Merck
Descrizione: Mixed indicator 5 for ammonia titrations
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Le compresse Kjeldahl sono catalizzatori che promuovono il passaggio di digestione del metodo Kjeldahl per la determinazione dell'azoto.
Codice catalogo: (1.08030.1000)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.08030.1000
Codice articolo locale: MERC1.08030.1000
Descrizione: Se-Cu-Catalizzatore di mineralizzazione Kjeldahl acc. Wieninger, Indice: >94% Na₂SO₄; >1,45% CuSO₄; >1,5% Se
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Codice catalogo: (330666A)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC330666A
Descrizione: This product is not available in all countries. Please check with your local Avantor International office or supplier.
UOM: 1 * 1 Cad.
Codice catalogo: (ACRO243920025)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 243920025
Codice articolo locale: ACRO243920025
Descrizione: Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger), 5 g, Indice: Na₂SO₄: 4875 mg, Cu(II)SO₄.5H₂O: 75 mg; Se: 50 mg, Ø: 18 - 20 mm
UOM: 1 * 2,5 kg
MSDS
Fornitore: THOMPSON & CAPPER
Descrizione: Reagenti di catalizzazione Kjeldahl in pratiche compresse con una gamma adatta per applicazioni generiche e specifiche.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom