Stampa…
Hai cercato: Test enzimatici
10  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: La presenza o l'assenza di attività enzimatiche è una proprietà dei microorganismi che può essere utilizzata per la differenziazione o l'identificazio...
Codice catalogo: (941970ZA)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC941970ZA
Descrizione: Il test di catalasi permette di differenziare o identificare microrganismi verificandone la capacità di produrre catalasi, un enzima che proteggere i ...
UOM: 1 * 30 mL
Codice catalogo: (942152ZF)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC942152ZF
Descrizione: Swabs imprenated with reagent for the detection and verification of bacterial cytochrome oxidase.
UOM: 1 * 50 Tests
Fornitore: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descrizione: RapID™ Systems are a complete line of cost-effective manual identification panels for a broad spectrum of microorganisms. RapID™ panels offer easy, on...
Fornitore: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descrizione: Enzymatic Tests, Microbact™ Reagent Spot Indole DMACA
Codice catalogo: (OXOIMB1131A)
Fornitore: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Codice articolo fornitore: MB1131A
Codice articolo locale: OXOIMB1131A
Descrizione: The Microbact™ Gram-negative system is to be used for the identification of aerobic and facultatively anaerobic Gram-negative bacteria (Enterobacteria...
UOM: 1 * 40 Tests
Fornitore: LIOFILCHEM S.R.L.
Descrizione: EnteroPluri Test is a 12-sector system containing special culture media that permits identification of the Enterobacteriaceae and other gram ne...
Fornitore: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descrizione: The Oxoid Biochemical Identification System (O.B.I.S.) is a rapid colorimetric test for the determination of biochemical activity in microorganisms. I...
Fornitore: Hach
Descrizione: Biological Activity Reaction Test (BART) biodetectors are microbiological diagnostic tools used to identify the presence of process disruptors. Tests ...
Codice catalogo: (APPC416444.2326)
Fornitore: PanReac AppliChem
Codice articolo fornitore: 416444.2326
Codice articolo locale: APPC416444.2326
Descrizione: Plastic sticks used for the easy and rapid detection of the cytochrome oxidase enzyme in microbiological diagnosis. Oxidase sticks have a much higher ...
UOM: 1 * 50 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom