Stampa…
Hai cercato: Test per antibiotici
10  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.11499.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.11499.0001
Codice articolo locale: MERC1.11499.0001
Descrizione: Utilizzata per il test dei residui di antibiotici-sulfamidici secondo KUNDRAT. La sospensione di spore del Geobacillus stearothermophilus è utilizzata...
UOM: 1 * 5 Ampoll
MSDS
Codice catalogo: (1.10649.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.10649.0001
Codice articolo locale: MERC1.10649.0001
Descrizione: La sospensione di spore di Bacillus subtilis (BGA) è utilizzata con i terreni di coltura Test agar pH 6.0 (codice prodotto 1.10663.0500) e Test agar p...
UOM: 1 * 15 Ampoll
MSDS
Fornitore: LIOFILCHEM S.R.L.
Descrizione: Antibiotic Tests, Vancomycin Va 5 µg
Fornitore: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descrizione: Used as a screening test prior to serological grouping.
Fornitore: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descrizione: Manually determine the antibiotic susceptibility of microorganisms using Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) methods in conjunction with reliab...
Fornitore: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descrizione: Place antimicrobial susceptibility disks onto your media of choice when carrying out manual Antimicrobial Susceptibility Testing methods using a self-...
Fornitore: LIOFILCHEM S.R.L.
Descrizione: Multodisc with eight antimicrobial agents on a ring.
Fornitore: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descrizione: 25 discs/vial.
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
Descrizione: Antibiotic Tests, Whatman™, Dischi per antibiogramma, Ø 13 mm
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
Descrizione: These products are used in testing the resistance of pathogens to antibiotics. For this test the filter paper sections can be impregnated with the ant...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom