  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Test per microbiologia
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/28/18989528.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"71"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Descrizione:   La presenza o l'assenza di attività enzimatiche è una proprietà dei microorganismi che può essere utilizzata per la differenziazione o l'identificazio...
Codice catalogo: (1.10649.0001)
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore: 1.10649.0001
Codice articolo locale: MERC1.10649.0001
Descrizione:   La sospensione di spore di Bacillus subtilis (BGA) è utilizzata con i terreni di coltura Test agar pH 6.0 (codice prodotto 1.10663.0500) e Test agar p...
UOM:  1 * 15 Ampoll
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore: 1.13194.0001
Codice articolo locale: MERC1.13194.0001
Descrizione:   Test per la rilevazione di sostanze antibatteriche (inibitori) nelle urine. Il test è importante per la valutazione diagnostica conclusiva in caso di ...
UOM:  1 * 50 Tests
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore: 1.11499.0001
Codice articolo locale: MERC1.11499.0001
Descrizione:   Utilizzata per il test dei residui di antibiotici-sulfamidici secondo KUNDRAT. La sospensione di spore del Geobacillus stearothermophilus è utilizzata...
UOM:  1 * 5 Ampoll
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Nei laboratori microbiologici è necessario adottare procedure semplici per la conservazione di microrganismi anziché ricorrere alle subcolture ripetut...
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Test di conferma per stafilococchi positivi alla coagulasi.
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC941970ZA
Descrizione:   Il test di catalasi permette di differenziare o identificare microrganismi verificandone la capacità di produrre catalasi, un enzima che proteggere i ...
UOM:  1 * 30 ml
Codice catalogo: (942152ZF)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC942152ZF
Descrizione:   OXIDASE TEXT BOX 2X25 SWABS 1 * 50 Tests
UOM:  1 * 50 Tests
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 71
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI