Stampa…
Hai cercato: Standard per torbidità
30  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (PE3081-500ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: PE3081-500ML
Codice articolo locale: SUPLPE3081-500ML
Descrizione: Standard per torbidità, Turbidity - Whole Volume - WP
UOM: 1 * 500 mL
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard per torbidità, Turbidity calibration standard, formazin, 4000 NTU, Tipo: Formazina
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard per torbidità, Set di calibrazione per Turbiquant® 1500 IR/1500 T, 0,02 NTU, 10,0 NTU, 1000 NTU
Fornitore: Merck
Descrizione: Total suspended solids (TSS) is the dry-weight of suspended particles, that are not dissolved, in a sample of water that can be trapped by a filter.
Codice catalogo: (QC1081-20ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: QC1081-20ML
Codice articolo locale: SUPLQC1081-20ML
Descrizione: Standard per torbidità, Turbidity - WP, Tipo: Formazine, Ampoule
UOM: 1 * 20 mL
Codice catalogo: (PE1342-2ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: PE1342-2ML
Codice articolo locale: SUPLPE1342-2ML
Descrizione: Standard per torbidità, Turbidity - WS
UOM: 1 * 2 mL
Codice catalogo: (PE1081-20ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: PE1081-20ML
Codice articolo locale: SUPLPE1081-20ML
Descrizione: Standard per torbidità, Turbidity - WP, concentrate for dilution to 1 L
UOM: 1 * 20 mL
Codice catalogo: (PE3342-500ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: PE3342-500ML
Codice articolo locale: SUPLPE3342-500ML
Descrizione: Standard per torbidità, Turbidity - Whole Volume - WS
UOM: 1 * 500 mL
Codice catalogo: (QC1342-2ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: QC1342-2ML
Codice articolo locale: SUPLQC1342-2ML
Descrizione: Standard per torbidità, Turbidity - QC, Tipo: Formazine
UOM: 1 * 2 mL
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: All turbidity standard solutions are Certified Reference Materials.
Codice catalogo: (84209.600)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC84209.600
Descrizione: Turbidity standards in kit form or alternatively as formazine stock solutions which allows users to create their own defined standards.
UOM: 1 * 1 KIT
MSDS
Fornitore: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descrizione: These McFarland equivalence turbidity standard is packed in plastic case with a visual comparision card. Tube size of 15×103 mm.
Codice catalogo: (708-0006)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: 4415600
Codice articolo locale: HACH4415600
Descrizione: Standard per torbidità, Stablcal® stabilized formazine standard, 4000 NTU, Tipo: Formazine, 5× 100 ml
UOM: 1 * 1 KIT
Fornitore: Hach
Descrizione: Standard di torbidità Stablcal® per tutti i torbidimetri. Per calibrazioni in accordo a USEPA. Gli standard di torbidità con formazina stabilizzata St...
Fornitore: Hach
Descrizione: Gelex secondary standards kit for 2100P and 2100Q series portable turbidimeters (includes 1 sealed vial each for 0 to 10 NTU, 10 to 100 NTU, 100 to 10...
Fornitore: Hach
Descrizione: Stablcal® calibration standards kit, for 2100 series portable turbidimeters. USEPA accepted for calibration purposes. Stablcal® stabilised formazin tu...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom