Stampa…
Hai cercato: Sali tampone per HPLC
7  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (89273-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 89273-100ML
Codice articolo locale: SUPL89273-100ML
Descrizione: Borate buffer, 0.127 - 0.140 M
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: Merck
Descrizione: 1M Buffer, also for use in ion-exchange chromatography and electrophoresis.
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Regenerating F, Li
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: LC eluent B, LUFA
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Ammonia buffer
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Triethylammonium bicarbonate buffers are volatile buffer for HPLC.
Codice catalogo: (11-0034-00)
Fornitore: Cytiva
Codice articolo fornitore: 11-0034-00
Codice articolo locale: GEHE11-0034-00
Descrizione: His Buffer Kit contains carefully prepared buffer concentrates for binding, washing, and elution of histidine-tagged proteins according to recommended...
UOM: 1 * 1 KIT
MSDS
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom