  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
hplc-sorbents
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/12/18945312.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"38"
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Mixed bed exchanger, Amberlite® MB-3, H+/OH-, anion exchange capacity >0,6 mval/ml, cation exchange capacity >0,5 mval/ml
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Superspher® 100 RP-18, 4 µm
Fornitore:  Merck
Descrizione:   LiChrospher® 100 RP-8 encapped, 10 µm
Fornitore:  Merck
Descrizione:   LICHROSPHER RP 8 ADS 1 * 10 g
Fornitore:  Merck
Descrizione:   LiChrosorb® is an irregular shaped silica sorbent. LiChrosorb® packing materials offer the compete programme of non-polar derivatives (RP-8, RP-18, RP...
Codice catalogo: (46426.A1)
Fornitore:  Alfa Aesar
Codice articolo fornitore:: 46426.A1
Codice articolo locale:: ALFA46426.A1
Descrizione:   These resins are ideal for use in decolourisation in sugar solutions, metal recovery, pharmaceuticals and purification of amino acids.
UOM:  1 * 1 kg
Codice catalogo: (46488.A1)
Fornitore:  Alfa Aesar
Codice articolo fornitore:: 46488.A1
Codice articolo locale:: ALFA46488.A1
Descrizione:   Diaion® HP20 is used as a filler in chromatography columns due to its extremely large pores. It is considered as an effective adsorbent to eliminate t...
UOM:  1 * 1 kg
Fornitore:  Alfa Aesar
Codice articolo fornitore:: 46609.A1
Codice articolo locale:: ALFA46609.A1
Descrizione:   These resins are ideal for use in chromatographic oligosaccharide sugar separations and sugar alcohol separations.
UOM:  1 * 1 kg
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 38
  1  2  3  4  5  Prossimo