Stampa…
Elevatori per laboratorio elettrici, Lift 240
Fornitore: Bochem
245-0025EA 3220 EUR
245-0025
Elevatori per laboratorio elettrici, Lift 240
Martinetti da laboratorio
Stainless steel ¹⁸/₁₀. Remote control operated lab jack with integrated motor for use in hoods.
Capacità massima di carico (dinamico): 25 kg