Stampa…
DNA Ladder, 100 bp, VWR
Fornitore: VWR
VWR®
K180-250ULEA 191 EUR
K180-250UL
DNA Ladder, 100 bp, VWR
Reagenti per elettroforesi Marker di pesi molecolari
Ladder con 13 frammenti da 100 a 3000 bp per una semplice identificazione della banda.
Also available pre-mixed with loading dye.