Stampa…
Sacchetti per decolorazione
Fornitore: VWR
VWR®
E732-25EA 137 EUR
E732-25
Sacchetti per decolorazione
Reagenti per elettroforesi Reagenti per la rimozione delle macchie
I sacchetti per decolorazione per rimuovere in modo sicuro il bromuro di etidio dalle soluzioni durante trattamenti notturni. Ciascun sacchetto consente di estrarre fino a 5 mg di bromuro di etidio dalla soluzione, riducendo quindi al minimo l'esposizione del personale ai materiali tossici. La speciale miscela assorbente trattiene le molecole asciutte in un sacchetto semplice da rimuovere e incenerire.
  • Riduzione pari a 5 mg di bromuro di etidio a sacchetto
  • Esposizione a materiali tossici ridotta al minimo
  • Il metodo di rimozione del bromuro di etidio più semplice