Stampa…
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Fornitore: VWR
VWR®
0332-100GEA 225 EUR
0332-100G 0332-25G 0332-500G
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Proteine e Peptidi
Albumina di siero bovino (BSA) isolata mediante shock termico adatta per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni di biologia molecolare, incluso Western blotting.
  • Senza nucleasi
  • Senza proteasi
Albumina di grado standard per applicazioni di base, prodotta mediante un processo a shock termico in acido caprilico.
pH (5%, water) @ 25 °C 6,5 to 7,5.