  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Staining Fixatives
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/51/18945351.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"7"
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Descrizione:   M-FIX® is a fixative spray that is suitable for the wet fixation of gynaecological and non-gynaecological preparations processed in Papanicolaou stain...
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Q Path Labofix è un fissativo spray per citologia in grado di fissare e conservare elementi cellulari ottenuti da strisci ginecologici e non...
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Fissaggio, conservazione e trasporto di campioni citologici.
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   HistoChoice® clearing agent is a much less hazardous replacement for xylene/toluene.
Codice catalogo: (00656746.)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRQ00656746
Descrizione:   La soluzione Q Path® Cytofix è un fissativo comunemente utilizzato in citologia. È particolarmente adatta e consigliata per urina, citologia su fluidi...
UOM:  1 * 5 l
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCH112-30ML
Descrizione:   HistoChoice® tssue fixative in pre-filled cups is a safe, convenient solution, to on-site tissue collection and transport. The wide mouth pre-labeled ...
UOM:  1 * 30 ml
Codice catalogo: (3934.5000)
Fornitore:  Avantor Performance Materials
Codice articolo fornitore: 3934.5000
Codice articolo locale: BAKR3934.5000
Descrizione:   Formalin (dissolved formaldehyde) is used in histopathology laboratories.
UOM:  1 * 5 kg
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 7  di 7