Stampa…
Hai cercato: Reagenti per microscopia e colorazione
91  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"91"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Neo-Clear® rappresenta l'alternativa a basso rischio allo xilene. Praticamente inodore, compatibile con la maggior parte dei solventi ad elevata purez...
MSDS Promo
Codice catalogo: (1.00579.0500)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.00579.0500
Codice articolo locale: MERC1.00579.0500
Descrizione: DPX new is a synthetic non aqueous mounting medium for microscopy. In its formulation, the teratogenic plasticiizer dibutyl phthalate (DBP) has been a...
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: Le soluzioni di montaggio non acquose, ad esempio Neo-Mount®, sono destinate al montaggio permanente e alla conservazione a lungo termine dei campioni...
Codice catalogo: (EM0200-1KT)
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Codice articolo fornitore: EM0200-1KT
Codice articolo locale: SIAMEM0200-1KT
Descrizione: Suitable for use with large and small mineralized (undecalcified) bone sections. Yields clear, hard blocks for cutting sections. Not water-soluble.
UOM: 1 * 1 KIT
Codice catalogo: (45347-1L-F)
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Codice articolo fornitore: 45347-1L-F
Codice articolo locale: SIAM45347-1L-F
Descrizione: Epoxy embedding medium is generally used for biological tissues during study by electron microscopy. Usually, it consists of three components; Epon 81...
UOM: 1 * 1 L
Fornitore: Merck
Descrizione: I tessuti duri, come le ossa e i denti, e tutti i campioni di tessuti calcificati, come i prelievi di midollo osseo, richiedono un pretrattamento spec...
MSDS Promo
Codice catalogo: (F6182-20ML)
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Codice articolo fornitore: F6182-20ML
Codice articolo locale: SIAMF6182-20ML
Descrizione: Fluoroshield™ is an aqueous mounting medium for preserving fluorescence of tissue and cell smears.
UOM: 1 * 20 mL
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Descrizione: To be used with SIAL 69571 Ren HY 956 (Hardener for Epoxy Embedding Medium)
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Descrizione: to be used with SIAL 78711 RenLam M-1 (Epoxy Embedding Medium)
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Descrizione: This is a mounting medium (contains 45% acrylic resin and 55% xylenes) used in microscopy. It is an adhesive and specimen preservative that can be use...
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Descrizione: Bouin's solution is an excellent fixative for preserving soft and delicate structures. It is prepared with saturated picric acid, formaldehyde and ace...
Codice catalogo: (F4680-25ML)
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Codice articolo fornitore: F4680-25ML
Codice articolo locale: SIAMF4680-25ML
Descrizione: Fluoromount™ Aqueous Mounting Medium for use with fluorescent dye-stained tissue.
UOM: 1 * 25 mL
Fornitore: Merck
Descrizione: Aquatex is used for e.g. LEUCOGNOST stained specimens. For preservation purposes and subsequent optimal microscopy, the stained sections are normally ...
MSDS Promo
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Descrizione: Immersion oil has been used in epifluorescent microscopy and cell identification.
Fornitore: Merck
Descrizione: Used to increase lens effectiveness
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: La durezza definita e l'uniformità del materiale da tagliare sono requisiti cruciali per la qualità del taglio. Tali esigenze possono essere soddisfat...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 91
no targeter for Bottom