  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Piastre pronte
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Scegli tra le opzioni di seguito per affinare la ricerca. È possibile effettuare selezioni multiple all'interno di qualsiasi menù a tendina. Clicca su OK per aggiornare i risultati
SearchResultCount:"19"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore: 1.18410.0020
Codice articolo locale: MERC1.18410.0020
Descrizione:   Cresce ogni giorno di più la richiesta di un sistema efficace di controllo in tutte le aree in cui la presenza di microrganismi nell'aria può contamin...
UOM:  1 * 20 pezzi
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Piastre da 90 mm conformi alle specifiche delle varie farmacopee e le normative ISO. Come neutralizzante si utilizza TLHTh (Tween, lecitina, istidina,...
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Per diverse applicazioni microbiologiche.
Fornitore:  Merck
Descrizione:   La gamma di prodotti Merckoplate® comprende una linea completa di piastre pronte all'uso per applicazioni diverse: conta, isolamento, identificazione ...
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Piastra, 90 mm, Plate count agar (PCA)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCAX041102
Descrizione:   Plate, 55 mm, Slanetz & Bartley Agar, piastra da 55 mm, Applicazione: Enterococci, Standard: ISO 7899-2, Riempimento: 10 ml
UOM:  1 * 10 pezzi
Non più disponibile
Codice catalogo: (22.23.136)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC22.23.136
Descrizione:   6-well tray, Piastra di agar, terreno Vogel-Bonner E (VBE), 5 ml, piastra da 6 pozzetti, Applicazione: Enterococci, Standard: -
UOM:  1 * 3 pezzi
Fornitore:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Descrizione:   La gamma dei prodotti comprende una linea completa di capsule di Petri con terreni pronti da 90 mm o 150 mm per una varietà di applicazioni,...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 19
  1  2  3  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI