Stampa…
Hai cercato: Additivi e supplementi per microbiologia
21  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Indicatore blu di bromotimolo, Applicazione: Additivo, Flacone in vetro
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: L'isolamento dei microrganismi spesso richiede l'uso di terreni selettivi. L'utilizzo di supplementi liofilizzati nella preparazione dei terreni ne as...
MSDS Promo
Codice catalogo: (1.11350.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.11350.0001
Codice articolo locale: MERC1.11350.0001
Descrizione: Bactident® Indol, Applicazione: Biochemical
UOM: 1 * 30 mL
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: Supplemento di arricchimento agar per Listeria Chromocult®, Applicazione: Listeria
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: L'isolamento di microorganismi spesso richiede l'uso di terreni selettivi. L'utilizzo di supplementi liofilizzati garantisce una preparazione dei terr...
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: I supplementi sono disponibili in fiale, ciascuna contenente gli agenti antimicrobici sufficienti per 500 ml di terreno se non diversamente speci...
Fornitore: LIOFILCHEM S.R.L.
Descrizione: TTC 1% supplement, Applicazione: Additive
Fornitore: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descrizione: Listeria selective supplement modified, Applicazione: Listeria, Freeze-dried
Fornitore: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descrizione: Dermasel supplement, Applicazione: Fungi, Freeze-dried
Fornitore: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descrizione: Coagulase Plasma lyophilised, Applicazione: Blood / Serum
Fornitore: Apollo Scientific
Descrizione: Dehydrated infusion of potato. Plant tissue culture tested.
Codice catalogo: (OXOISR0035C)
Fornitore: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Codice articolo fornitore: SR0035C
Codice articolo locale: OXOISR0035C
Descrizione: Horse Serum, Applicazione: Blood/Serum, Freeze-dried
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (CR102)
Fornitore: CHROMAGAR
Codice articolo fornitore: CR102
Codice articolo locale: CHRACR102
Descrizione: Chromagar Acinetobacter MDR supplement, Applicazione: Acinetobacter
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (MDTC25-022-CI)
Fornitore: Corning
Codice articolo fornitore: 25-022-CI
Codice articolo locale: MDTC25-022-CI
Descrizione: Trace Elements B Solution has the same composition as Cleveland's Trace Element I.
UOM: 1 * 100 mL
Certificati
Codice catalogo: (71279-3)
Fornitore: Merck Millipore (Novagen)
Codice articolo fornitore: 71279-3
Codice articolo locale: NOVG71279-3
Descrizione: Veggie yeast extract is a certified animal-free media component.
UOM: 1 * 500 g
Fornitore: BALIS
Descrizione: Additivo per base agar selettivo Cereus secondo Mossel.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom