Stampa…
Hai cercato: Peptoni e Agar per Microbiologia
17  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: I prodotti Merck garantiscono qualità elevata per applicazioni in microbiologia.
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Gli ingredienti utilizzati per la preparazione dei terreni di coltura sono molto importanti, in quanto i risultati dipendono dalla qualità di questi c...
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Yeast Nitrogen Base (YNB) is a base medium for preparation of minimal and synthetic defined yeast media.
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: VWR® is a manufacturer and supplier of high quality biochemicals and reagents for molecular biology, life sciences, proteomics, clinical and histology...
Fornitore: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descrizione: Peptone, vegetable No 1, 5000 g
Codice catalogo: (LIOF612201)
Fornitore: LIOFILCHEM S.R.L.
Codice articolo fornitore: 612201
Codice articolo locale: LIOF612201
Descrizione: Proteose peptone, 500 g
UOM: 1 * 500 g
Fornitore: MP Biomedicals
Descrizione: Casamino acids is supplemented to microbiological growth media.
Fornitore: PanReac AppliChem
Descrizione: Components of many microbiological growth media.
Fornitore: Merck
Descrizione: Yeast extract, 5000 g
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Yeast extract, 5000 g
Fornitore: MP Biomedicals
Descrizione: Soluble in water (100 mg/ml - clear to slightly hazy solution).
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: Tryptone is an assortment of peptides generated by the tryptic digestion of casein. It is commonly used in microbiology to produce Lysogeny broth for ...
Fornitore: HIMEDIA
Descrizione: Peptone, meat Type P, 500 g
Codice catalogo: (ICNA0210330401)
Fornitore: MP Biomedicals
Codice articolo fornitore: 0210330401
Codice articolo locale: ICNA0210330401
Descrizione: Yeast Hydrolysate Enzymatic is an autolysed yeast extract produced from 100% brewers yeast. It is a concentrated source of soluble protein components,...
UOM: 1 * 0,45 kg
Fornitore: MP Biomedicals
Descrizione: Beef extract is a water soluble powder, standardized for use in microbiological media.
Fornitore: MP Biomedicals
Descrizione: Yeast hydrolysate enzymatic is an autolyzed yeast extract produced from 100% brewers yeast. It is a concentrated source of soluble protein components,...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom