  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
antibiotici-e-antimicotici
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/00/18944900.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"161"
Seleziona per:
Codice catalogo: (1.05177.0005)
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore:: 1.05177.0005
Codice articolo locale:: MERC1.05177.0005
Descrizione:   CANAMICINA BISOLFATO 1 * 5 g
UOM:  1 * 5 g
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRCK952-100ML
Descrizione:   Sterile, Penicillina-Streptomicina, 100X soluzione per applicazioni in colture cellulari.
UOM:  1 * 100 ml
Codice catalogo: (J847-20ML)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRCJ847-20ML
Descrizione:   Utilizzata come agente di selezione per cellule trasfettate sia procariote che eucariote. Il G418, un aminoglicoside simile alla gentamicina, è tossic...
UOM:  1 * 20 ml
Codice catalogo: (E737-20ML)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRCE737-20ML
Descrizione:   Filtrata con filtro da 0,22 µm. Concentrazione di utilizzo 15 µg/ml; si lega alla subunità 30S di ribosomi batterici.
UOM:  1 * 20 ml
Codice catalogo: (J607-100MG)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRCJ607-100MG
Descrizione:   Antibiotico aminoglicosidico che inibisce la sintesi proteica in batteri, funghi e cellule eucariotiche, Altamente usato come agente selettivo per cel...
UOM:  1 * 100 mg
Codice catalogo: (E485-20ML)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRCE485-20ML
Descrizione:   Asettica, gamma-irradiata, testata per colture cellulari. 10.000 U / ml di penicillina, 10 mg / ml di streptomicina, 25 ug / ml di amfotericina B quan...
UOM:  1 * 20 ml
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRCE490-20ML
Descrizione:   Asettica, gamma-irradiata, testata per colture cellulari. 10.000 U / ml di penicillina, 10 mg / ml di streptomicina, 25 ug / ml di amfotericina B quan...
UOM:  1 * 20 ml
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRCE713-20ML
Descrizione:   Kanamicina è un antibiotico aminoglicoside che inibisce la sintesi proteica nei batteri gram - e gram + e nel micoplasma. Concentrazione raccomandata:...
UOM:  1 * 20 ml
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 161
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Prossimo