  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Prodotti per inclusione e montanti
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/92/18945192.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"16"
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Entellan® new è una nuova soluzione di montaggio per montavetrini ed è particolarmente adatta per strumenti commerciali di montaggio automatizzat...
Fornitore:  Merck
Descrizione:   EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab ...
Fornitore:  Merck
Descrizione:   La durezza definita e l'uniformità del materiale da tagliare sono requisiti cruciali per la qualità del taglio. Tali esigenze possono essere soddisfat...
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Le soluzioni di montaggio non acquose, ad esempio Neo-Mount®, sono destinate al montaggio permanente e alla conservazione a lungo termine dei campioni...
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRQ00699464
Descrizione:   Q Path® Safesolv è l'alternativa non pericolosa allo xilene o al toluene. È compatibile con la soluzione di montaggio Q Path® Safemount (riferimento 0...
UOM:  1 * 5 l
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore: 1.08635.0100
Codice articolo locale: MERC1.08635.0100
Descrizione:   Kaiser's glycerol gelatin is an aqueous mounting medium for microscopy and works well with specimens prepared for enzyme, lipid, and immunohistochemis...
UOM:  1 * 100 g
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Una gamma di soluzioni di montaggio manuale e automatico dei vetrini. La gamma Q Path® Coverquick comprende quattro diversi tipi di soluzioni di monta...
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   HistoChoice® Mounting Media was designed for use with HistoChoice® Clearing Agent, but can also be used as a separate, stand-alone medium for standard...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 16
  1  2  Prossimo
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping