Stampa…
Hai cercato: Standard per alimenti
104  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"104"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1893-1AMP)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1893-1AMP
Codice articolo locale: SUPL1893-1AMP
Descrizione: F.A.M.E. Mix GLC-30, TraceCERT®, Certified reference material, Neat, Ampoule of 100 mg
UOM: 1 * 1 Ampoll
Codice catalogo: (UN10-1KT)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: UN10-1KT
Codice articolo locale: SUPLUN10-1KT
Descrizione: Fatty Acids Unsaturated Kit (10 components), Analytical standard, (individually packaged in quantities indicated)
UOM: 1 * 1 KIT
Codice catalogo: (V-014-1ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: V-014-1ML
Codice articolo locale: SUPLV-014-1ML
Descrizione: Thiamine is a water-soluble vitamin of the B complex whose phosphate derivatives are involved in many cellular processes required for overall human he...
UOM: 1 * 1 mL
Fornitore: Merck
Descrizione: Amino acids (17) in this standard are 2,5 μmoles per ml in 0,1 N HCl, except L-cystine at 1,25 μmoles per ml.
Fornitore: Merck
Descrizione: Amino acids listed are 2,5 μmol per ml except L-cystine at 1,25 μmol per ml.
Codice catalogo: (V-044-1ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: V-044-1ML
Codice articolo locale: SUPLV-044-1ML
Descrizione: Vitamin K2 (MK-7), also known as menaquinone-7, is a homolog of Vitamin K2. Reports suggest that supplementation of Vitamin K2 (MK-7) can improve bone...
UOM: 1 * 1 mL
Codice catalogo: (V-010-1ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: V-010-1ML
Codice articolo locale: SUPLV-010-1ML
Descrizione: (+/-)-alpha-Tocopherol-D6 (Vitamin E-D6) solution, 500 µg/mL in methanol, ampule of 1 mL
UOM: 1 * 1 mL
Codice catalogo: (V-019-1ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: V-019-1ML
Codice articolo locale: SUPLV-019-1ML
Descrizione: Cyanocobalamin is the most common and widely-produced of the vitamin B12 analogs.
UOM: 1 * 1 mL
Codice catalogo: (CRM47791)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: CRM47791
Codice articolo locale: SUPLCRM47791
Descrizione: Linoleic Acid Methyl Ester Mix, cis/trans, 10 mg/ml in dichloromethane
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (V-038-1ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: V-038-1ML
Codice articolo locale: SUPLV-038-1ML
Descrizione: L-Ascorbic acid solution, Cerilliant® , Certified reference material, 1,0 mg/ml in acetonitrile: water, Ampoule of 1 ml
UOM: 1 * 1 mL
Codice catalogo: (ME14-1KT)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: ME14-1KT
Codice articolo locale: SUPLME14-1KT
Descrizione: Fatty Acid Methyl Esters Unsaturated Kit (13 components), Analytical standard, (individually packaged in quantities indicated)
UOM: 1 * 1 KIT
Codice catalogo: (A9781-5ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: A9781-5ML
Codice articolo locale: SUPLA9781-5ML
Descrizione: Amino acid standards for protein hydrolysates, Analytical standard
UOM: 1 * 5 mL
Codice catalogo: (49453-U)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 49453-U
Codice articolo locale: SUPL49453-U
Descrizione: C4 - C24 Even Carbon Saturated FAMEs, analytical standard, 1000 mug/mL each component in hexane
UOM: 1 * 1 mL
Fornitore: Merck
Descrizione: Complex qualitative polyunsaturated fatty acid (PUFA) methyl esters standard mixtures, extracted from natural materials.
Fornitore: Merck
Descrizione: F.A.M.E. Mix, C8 - C24, Neat, ampule of 100 mg
Codice catalogo: (CRM47792)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: CRM47792
Codice articolo locale: SUPLCRM47792
Descrizione: Linolenic Acid Methyl Ester Isomer Mix, 10 mg/ml in dichloromethane, ampule of 1 mL
UOM: 1 * 1 Ampoll
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 104
no targeter for Bottom