Stampa…
Hai cercato: Raccordi e connettori
953  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"953"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Easily transition between luer fittings and UNF or NPT threads.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: No tools needed for assembly.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: No more struggling - just press thumb latch.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Easily transition to a luer fitting.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: No tools needed for assembly.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Quick and easy assembly without tools.
Codice catalogo: (C0001)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: ACETC0001
Descrizione: Avantor® ACE® PEEK one-piece column couplers are ideal for connecting analytical or semi-preparative columns to stand-alone guard cartridge holders. T...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Eliminate the need for pinch clamps.
Promo
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Quick and easy assembly without tools.
Fornitore: Avantor
Descrizione: Precision-machined stainless steel nuts and ferrules.
Fornitore: Avantor
Descrizione: PEEK. Can be used at temperatures up to 150 °C. Unlike stainless steel fittings, PEEK fingertight fittings will not permanently lock into place on the...
Fornitore: Avantor
Descrizione: Avantor® Hichrom, Tee, PEEK, Tubing int.Ø: 0,50 mm, Filettatura: 10-32
Codice catalogo: (HI-536)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: HICHHI-536
Descrizione: These flangless ferrules delivers convenience, minimal downtime.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Avantor
Descrizione: Swagelock colour-coded quick connect for use with various solvents and gas ports.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Create a secure connection in your sanitary fitting system.
Certificati New Product
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Certificate of compliance included!
Certificati New Product
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 953
no targeter for Bottom