Stampa…
Hai cercato: Fissaggio
11  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Bohlender
Descrizione: PTFE, white.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: PEEK, beige.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: PTFE, white.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: PTFE, white.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: PTFE, white.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: PTFE, white.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: PP, coloured.
Fornitore: COWIE
Descrizione: Universal replacement lock nut for 10 mm shafts
Codice catalogo: (LAUDHKM032)
Fornitore: LAUDA
Codice articolo fornitore: HKM032
Codice articolo locale: LAUDHKM032
Descrizione: Nut, M16×1
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: COWIE
Descrizione: PTFE, white.
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: HDPE, white.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom