Stampa…
Hai cercato: Dispenser di piastre petri
19  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (BELAF189900000)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: F189900000
Codice articolo locale: BELAF189900000
Descrizione: PP moulded rack, ideal for high volume sampling processes.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: Increase workspace and efficiently transport large quantities of Petri dishes.
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: Rack in acciaio rivestito in resina epossidica.
Codice catalogo: (216-0058)
Fornitore: BOCHEM
Codice articolo fornitore: 8961
Codice articolo locale: BOCH8961
Descrizione: Sterilising box made of stainless steel, for up to ten Petri dishes with Ø 100 mm.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (391-2161)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 5920-0060
Codice articolo locale: NALG5920-0060
Descrizione: Petri dish rack, PC, Per: 54 plastic or 42 glass 100 mm dishes
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (NALG5922-0024)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 5922-0024
Codice articolo locale: NALG5922-0024
Descrizione: Struttura in acrilico con montanti in PC.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BELAF189850100)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: F189850100
Codice articolo locale: BELAF189850100
Descrizione: Clear TPX body, PP post. This Petri dish rack holds up to 54 (Ø 100 mm) dishes.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BELAF189910000)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: F189910000
Codice articolo locale: BELAF189910000
Descrizione: Petri dish rack, PP, Per: 42×100 mm csészék
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (710-4106)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 5921-0060
Codice articolo locale: NALG5921-0060
Descrizione: Telaio in policarbonato, montanti in policarbonato bianco.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BELAF189910060)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: F189910060
Codice articolo locale: BELAF189910060
Descrizione: This rack is useful for safe transport and incubation of 60 mm Petri dishes and helps to streamline benchtop sample processing. Rack base is epoxy coa...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: INTERSCIENCE
Descrizione: Petri dish racks made of stainless steel.
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: Petri dish dispenser, Poxygrid®, Acciaio, verniciatura epossidica, Per: 42×100 mm dishes
Codice catalogo: (391-1165)
Fornitore: HEATHROW
Codice articolo fornitore: HS23452
Codice articolo locale: HEATHS23452
Descrizione: Acril. Contiene fino a ca. 20 piastre Petri di max. 90 mm di diametro, che possono essere alloggiate in 2 scomparti facilmente accessibili.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: Epoxy coated steel wire. Holds 10 or 30 contact plates with lids arranged in one or three stacks of ten plates.
Codice catalogo: (HEIP1465190001)
Fornitore: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Codice articolo fornitore: 1465190001
Codice articolo locale: HEIP1465190001
Descrizione: High-quality stainless steel sedimentation plate rack suitable for isolators and cleanroom applications (resistant against H₂O₂ and disinfectants).
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (HEIP1465020001)
Fornitore: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Codice articolo fornitore: 1465020001
Codice articolo locale: HEIP1465020001
Descrizione: Dispenser di piastre petri
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom