Chemical resistant gloves, uvex rubiflex S NB35S
Fornitore: Uvex
Rubiflex S
These fully coated NBR (nitrile butadiene rubber) gloves provide excellent resistance to many chemicals, acids, alkalis, mineral oils and solvents.
  • Very good mechanical characteristics, outstanding abrasion resistance
  • Good water vapour absorption due to the cotton lining
  • Anatomic shape, highly flexible
  • Reinforced design
Ideal for use in the automotive, chemical, mechanical industry as well as for metal processing.
Certificazioni: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (2121X)
Food contact approved
OEKO-Tex® Standard 100
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Glove size Colore Lunghezza Spessore Conf Codice catalogo VWR Quantità
Guanti NBR con cotone interlock, resistenti a grasso, oli minerali e numerosi prodotti chimici 8 verde 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889120
Codice articolo fornitore: 9889120
Codice articolo locale: UVEX9889120
Guanti NBR con cotone interlock, resistenti a grasso, oli minerali e numerosi prodotti chimici 9 verde 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889121
Codice articolo fornitore: 9889121
Codice articolo locale: UVEX9889121
Guanti NBR con cotone interlock, resistenti a grasso, oli minerali e numerosi prodotti chimici 10 verde 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889122
Codice articolo fornitore: 9889122
Codice articolo locale: UVEX9889122
Guanti NBR con cotone interlock, resistenti a grasso, oli minerali e numerosi prodotti chimici 11 verde 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889123
Codice articolo fornitore: 9889123
Codice articolo locale: UVEX9889123
Specifiche
Modello NB35S
Ambidestro/mano specifico mano specifico
Monouso/riutilizzabile riutilizzabile
Materiale rivestimento interno Cotone
Finitura Smooth
Tipo polsino Svasato
Norma EN EN ISO 374:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (2121X)
Approvati per il contatto con gli alimenti +
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità