Stampa…
Hai cercato: Liquidi per bagni termostatici
13  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.15265.2500)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.15265.2500
Codice articolo locale: MERC1.15265.2500
Descrizione: Idonei a garantire una maggiore durata del bagno termostatico.
UOM: 1 * 2,5 L
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Una gamma di olii di silicone consigliati per l'uso in bagni termostatati. Basso livello di tossicità, inerti e a lunga durata grazie alla bassa volat...
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Oils 47 sono oli polidimetilsilossano, composti da catene molecolari lineari di lunghezza variabile i cui gruppi comprendono atomi di ossigeno e silic...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: I fluidi termostatici sono stati accuratamente selezionati e testati per garantire una lunga durata. Sono adatti per usi in termostati di circolazione...
Fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Descrizione: Non-flammable thermal fluid for heating and low-temperature range. Thermal fluid for Hei-CHILL chillers.
Fornitore: LAUDA
Descrizione: Termostatazione estremamente accurata, anche a temperature estreme.
Fornitore: LAUDA
Descrizione: These transfer fluids allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
Fornitore: LAUDA
Descrizione: Open systems are atmospherically open, as semi-open systems are referred to open baths with lids. The thermally active heat transfer medium in closed ...
Fornitore: IKA
Descrizione: Tipo: Heating fluid, Conf: 10 kg, Range di temp.: +20...+200 °C, Colore: traslucido rosso
Fornitore: LAUDA
Descrizione: These transfer fluids allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
Fornitore: LAUDA
Descrizione: Heat transfer liquid for use in systems with cold liquid overlay.
New Product
Fornitore: DOW CORNING
Descrizione: Una gamma di olii di silicone consigliati per l'uso in bagni termostatati. Basso livello di tossicità, inerti e a lunga durata grazie alla bassa volat...
Fornitore: THERMO ELECTRON LED GMBH
Descrizione: These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom