Stampa…
Hai cercato: Coloranti per Elettroforesi
56  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"56"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: VividPro™ è un colorante fluorescente generico per elettroforesi su gel delle proteine.
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: VividPro Plus è un colorante per proteine fluorescente utilizzabile in protocolli di co-elettroforesi rapida per visualizzare le proteine in gel SDS P...
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: EZ-Vision DNA dye as loading buffer provides a non mutagenic, environmentally friendly alternative to ethidium bromide for instantaneous fluorescent D...
Fornitore: VWR Peqlab
Descrizione: peqGREEN dye is a safe alternative to ethidium bromide for staining of dsDNA, ssDNA and RNA.
Codice catalogo: (N734-5ML)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCN734-5ML
Descrizione: Gold-N-Gel RNA dye is compatible with standard protocols for denaturing electrophoresis of RNA fragments. Bands are immediately visible upon illuminat...
UOM: 1 * 5 mL
Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Codice catalogo: (1B1680-0.5ML)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC1B1680-0.5ML
Descrizione: Colorante fluorescente EZ Vision® BlueLight sensibile, non mutageno e sicuro per l'ambiente, compatibile con la documentazione del gel mediante eccita...
UOM: 1 * 0,5 mL
Codice catalogo: (E190-5ML)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCE190-5ML
Descrizione: Ideati per ottimizzare l'identificazione di acidi nucleici in gel di agarosio, il marker assegna il colore al campione per facilitare il processo di i...
UOM: 1 * 5 mL
Codice catalogo: (1B1812-25ML)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC1B1812-25ML
Descrizione: This loading dye base is used for custom loading buffer preparation. It is a concentrated solution containing patent blue, bromophenol blue and amaran...
UOM: 1 * 25 mL
Codice catalogo: (K217-1L)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCK217-1L
Descrizione: Blue BANDit™ è un'alternativa più sicura e più ecologica alle procedure di colorazione tradizionali con Blu di Coomassie®. Questo colorante pront...
UOM: 1 * 1 L
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: These DNA loading dyes are used to load DNA samples to agarose or SDS DNA gels for gel electrophoresis.
Fornitore: Biotium
Descrizione: GelRed e GelGreen sono coloranti fluorescenti per acidi nucleici che coniugano elevata sensibilità, bassa tossicità ed eccezionale stabilità.
Codice catalogo: (R0631)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: R0631
Codice articolo locale: FERMR0631
Descrizione: Oange loading dye (6X) is used to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels. Ideal for conventional DNA electropho...
UOM: 1 * 1 KIT
Codice catalogo: (786-34)
Fornitore: G-Biosciences
Codice articolo fornitore: 786-34
Codice articolo locale: GENO786-34
Descrizione: BLOT-FastStain™ is a unique stain for reversible staining of protein on nitrocellulose and PVDF transfer membranes. It only stains protein and leaves ...
UOM: 1 * 1 KIT
Fornitore: Biotium
Descrizione: Stains specifically designed for DNA in polyacrylamide gels.
Codice catalogo: (41020.)
Fornitore: Biotium
Codice articolo fornitore: 41020
Codice articolo locale: BTIU41020
Descrizione: DNAzure® Blue Nucleic Acid Gel Stain is an ultrasensitive reagent for visible staining of dsDNA in agarose or polyacrylamide gels.
UOM: 1 * 10 mL
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: LabSafe GEL Blue™ is an enhanced protein stain based on Coomassie dye that offers unsurpassed sensitivity and rapid band visualisation.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 56
no targeter for Bottom