  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Reagenti per elettroforesi
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/84/18945184.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"209"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Ladder con 13 frammenti da 100 a 3000 bp per una semplice identificazione della banda.
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   VWR DNA ladders are supplied in a loading buffer that is ready to use on agarose and polyacrylamide DNA gels. The ladders are suitable with TBE, TAE, ...
Codice catalogo: (N856-300UL)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCN856-300UL
Descrizione:   EZ-Vision® 100 bp DNA ladder is a pre-stained molecular weight ladder in loading buffer that allows immediate visualisation of DNA ladder post-electro...
UOM:  1 * 300 µl
Codice catalogo: (25-2020)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC25-2020
Descrizione:   peqGOLD DNA ladder 100 bp plus is ideal for size determination in the range of 100 to 3000 base pairs. There are no unspecific bands besides the fragm...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (1B1349-500UL)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC1B1349-500UL
Descrizione:   Marker proteico Prism contiene 6 proteine purificate colorate di arancione, blu e viola per una stima semplice del peso molecolare dei campioni. Le ba...
UOM:  1 * 500 µl
Non più disponibile
Codice catalogo: (N854-1.2ML)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCN854-1.2ML
Descrizione:   EZ-Vision® 1 kb DNA ladder is a pre-mixture of DNA marker, loading buffer and a proprietary fluorescent DNA visualisation dye that can be applied dire...
UOM:  1 * 1,2 ml
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC27-2210
Descrizione:   Protein Marker V (pre-stained) for monitoring protein separation, transfer efficiency, and for size determination.
UOM:  1 * 1 KIT
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   VisiGlo™ HRP chemiluminescent substrates are luminol-based chemiluminescent substrates designed for rapid and sensitive detection of peroxidase-labell...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 209
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI