Stampa…
Hai cercato: Gel prefabbricati
13  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: LONZA
Descrizione: Latitude™ DNA gels are designed for accurate DNA fragment separation for almost any gel electrophoresis application. These ready-to-run gels are avail...
Fornitore: LONZA
Descrizione: Reliant™ precast agarose minigels are designed for rapid and reproducible resolution of DNA fragments from 8 bp to 10 kb. Each precast agarose gel is ...
Fornitore: EDVOTEK EUROPE LTD
Descrizione: Precast gel, 3 gels (12%)
Fornitore: LONZA
Descrizione: Precast gels for the analysis of antibodies and proteins up to 2000 kDa.
Codice catalogo: (786-686)
Fornitore: G-Biosciences
Codice articolo fornitore: 786-686
Codice articolo locale: GENO786-686
Descrizione: Precast gel, Gel drying solution
UOM: 1 * 1 gal US
Fornitore: Cytiva
Descrizione: Immobiline™ DryStrip gels (IPG strips) are used for isoelectric focusing (IEF), run as the first dimension of 2-D electrophoresis or as a separate app...
Codice catalogo: (80-1128-28)
Fornitore: Cytiva
Codice articolo fornitore: 80-1128-28
Codice articolo locale: GEHE80-1128-28
Descrizione: Obtain reproducible IEF separations with dry, precast gels containing immobilized pH gradients.
UOM: 1 * 3 pezzi
Fornitore: Cytiva
Descrizione: Precast gel, PhastGel™, PhastGel™ sample applicator, 8×1 μl
Promo
Fornitore: Genscript
Descrizione: GenScript's Bis-Tris gels are high-performing polyacrylamide gels designed to separate a wide range of protein sizes by electrophoresis. The gels are ...
Fornitore: EMBITEC
Descrizione: RunOne™ precast gels do not require a specific gel apparatus but are optimised for use with the RunOne™ Electrophoresis System. A choice of 100, 104 o...
Fornitore: Cytiva
Descrizione: ExcelGel precast gels for SDS-PAGE are available as homogeneous or gradient gels. The homogeneous gels have 25 preformed sample wells for sample volum...
Codice catalogo: (28-9374-51)
Fornitore: Cytiva
Codice articolo fornitore: 28-9374-51
Codice articolo locale: GEHE28-9374-51
Descrizione: DIGE gel is a 12,5% precast polyacrylamide gel in a low fluorescent glass cassette for second dimension 2-D electrophoresis and specially developed fo...
UOM: 1 * 3 pezzi
Codice catalogo: (18-1035-32)
Fornitore: Cytiva
Codice articolo fornitore: 18-1035-32
Codice articolo locale: GEHE18-1035-32
Descrizione: CleanGel IEF is a dried polyacrylamide gel optimised for analytical isoelectric focusing (IEF). The gel is excellent for separating enzymes with prese...
UOM: 1 * 5 pezzi
MSDS
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom