Stampa…
VWR® Micro Star 12, Microcentrifuga
Fornitore: VWR
VWR®
521-1651EA 955 EUR
521-1651
VWR® Micro Star 12, Microcentrifuga
Centrifughe Microcentrifughe
Centrifuga sicura e semplice da usare per prestazioni eccellenti in un'unità compatta.
  • Design compatto a ingombro ridotto
  • Accelerazione e rallentamento rapidi e funzionamento silenzioso
  • Allarmi per velocità eccessiva o surriscaldamento
  • Rotore autoclavabile per 12 provette da 1,5/2,0 ml comp. di coperchio di biosicurezza
Tutti i parametri d'esercizio, tra cui giri/min, RCF e tempo restante, sono impostati e visualizzati digitalmente. Coperchio con apertura automatica e modalità di funzionamento a impulsi per centrifugazioni rapide. Il design interno favorisce una ventilazione ottimale per limitare il riscaldamento dei campioni.
Informazioni per l'ordine: Fornita con adattatori per provette per PCR da 0,2 ml (set da 12).