Stampa…
VWR® INCU-Line® IL 10, IL 23, IL 56, Incubatori digitali
Fornitore: VWR
VWR®
390-0999EA 1610 EUR
390-0999 390-0482 390-0384 390-0385
VWR® INCU-Line® IL 10, IL 23, IL 56, Incubatori digitali
Incubatori Incubatori da banco compatti
Gli incubatori digitali IL 10, IL 23 e IL 56 sono strumenti compatti ed economicamente convenienti per applicazioni di microbiologia o ematologia. È possibile regolare liberamente la temperatura in incrementi di 0,1 °C fino a un massimo di 70 °C. Gli elementi riscaldanti sono incorporati nella base e nelle pareti dell'involucro per garantire una temperatura stabile e uniforme. L'incubatore IL 10 è disponibile con finestra trasparente in plexiglas® per consentire la visibilità completa oppure con finestra in plexiglas® in tinta opaca per proteggere i campioni fotosensibili. La struttura dell'involucro e dello sportello è costruita interamente in acciaio dolce con rivestimento epossidico.
  • Design compatto(IL 10: 0,08 m² ; IL 23: 0,12 m² ; IL 56: 0,19 m²)
  • Controllo PID digitale con sensore PT100 e display a LED; è possibile tarare la temperatura utilizzando un termometro certificato
  • Eccezionale stabilità della temperatura
  • Facile da usare, sicuro e affidabile
Informazioni per l'ordine: il modello IL 10 viene fornito con un ripiano in acciaio inox forato, il modello IL 23 e IL 56 con due ripiani. Il modello IL 10 può essere caricato opzionalmente con un massimo di due rack per provette in alluminio specifici per incubazione verticale di massimo 24 provette per slide da contatto. Tutte le unità vengono fornite con Certificato di test standard (punto di misura al centro della camera) i valori sono stati misurati a 37 °C.
Attenzione: * Misurato con la camera vuota.
Nota: questi incubatori non sono progettati per soddisfare lo standard FD X 15-140.