  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Standard Redox/ORP
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/21/18989721.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore: 1.02402.0080
Codice articolo locale: MERC1.02402.0080
Descrizione:   Ferro(II) etilendiammonio solfato Sostanza di riferimento, standard secondario per titolazioni redox, direttamente calib rato su (SRM) di NIST CertiPUR® 1 * 80 g
UOM:  1 * 80 g
Codice catalogo: (HAMI238322)
Fornitore:  HAMILTON BONADUZ
Codice articolo fornitore: 238322
Codice articolo locale: HAMI238322
Descrizione:   REDOX BUFFER 475MV 1 * 250 ml
UOM:  1 * 250 ml
Fornitore:  Hach
Descrizione:   ORP (Oxidation Reduction Potential) reference solution used for ORP sensor calibration.
Fornitore:  Hach
Codice articolo fornitore: 2316949
Codice articolo locale: HACH2316949
Descrizione:   ORP STD SOLN ZOBELL'S 500ML 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
Codice catalogo: (662-8251)
Fornitore:  WTW
Codice articolo fornitore: 109740
Codice articolo locale: WTWA109740
Descrizione:   ORP test solution for electrolyte cleaning agents to test, service ORP electrodes easy conditioning and cleaning.
UOM:  1 * 250 ml
Fornitore:  Thermo Orion
Descrizione:   Measure ORP simply and accurately with Thermo Scientific™ Orion™ ORP standards for Redox/ORP electrodes
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 6  di 6