Stampa…
Hai cercato: Soluzioni per la conservazione di elettrodi
17  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Per informazioni dettagliate sui dati relativi alla salute e alla sicurezza, consultare il catalogo dei prodotti chimici VWR o visitare il sito Web.
Codice catalogo: (HACH2965349)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: 2965349
Codice articolo locale: HACH2965349
Descrizione: Used to condition ORP electrode surfaces for use in reducing sample matrices.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (662-9223)
Fornitore: HAMILTON BONADUZ
Codice articolo fornitore: 238931
Codice articolo locale: HAMI238931
Descrizione: Hamilton storage solution is recommended to increase sensor longevity when not in use. The liquid solution is acid buffered to help with sensor respon...
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Codice catalogo: (HACHC20C370)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: C20C370
Codice articolo locale: HACHC20C370
Descrizione: Electrode cleaning solution to remove proteins residues organic contaminations/deposits such as food stuff from pH sensing element.
UOM: 1 * 250 mL
Codice catalogo: (ORIO951213)
Fornitore: Thermo Orion
Codice articolo fornitore: 951213
Codice articolo locale: ORIO951213
Descrizione: Take more accurate and reproducible ISE measurements with Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) and special reagents. Ionic str...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Mettler - Toledo
Descrizione: Pepsin-HCl for cleaning junctions with protein contamination, 250 ml
Codice catalogo: (HACH2541249)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: 2541249
Codice articolo locale: HACH2541249
Descrizione: For storage of ammonia ion selective electrodes.
UOM: 1 * 500 mL
Codice catalogo: (HACHS16M001)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: S16M001
Codice articolo locale: HACHS16M001
Descrizione: Mild cleaning solution for electrodes. Ideal for use after measurements in aqueous solutions.
UOM: 1 * 250 mL
Codice catalogo: (HACHS16M002)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: S16M002
Codice articolo locale: HACHS16M002
Descrizione: This extra strong electrode cleaning solution is ideal for use when stronger cleaning agents are required, for example when the solutions contain prot...
UOM: 1 * 250 mL
Codice catalogo: (705-1031)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: 2965249
Codice articolo locale: HACH2965249
Descrizione: Electrode cleaning solution, for cleaning all pH, ORP and sodium ion selective eletrodes, 500 ml bottle
UOM: 1 * 500 mL
Codice catalogo: (HACH2657364)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: 2657364
Codice articolo locale: HACH2657364
Descrizione: pH electrode storage solution, powder pillows (each pillow makes 25 ml of storage solution)
UOM: 1 * 20 pezzi
Codice catalogo: (705-1030)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: 2756549
Codice articolo locale: HACH2756549
Descrizione: Potassium chloride (KCl) 3 M
UOM: 1 * 500 mL
Codice catalogo: (REGEECS)
Fornitore: REAGECON
Codice articolo fornitore: ECS
Codice articolo locale: REGEECS
Descrizione: Designed to extend the useful life of your pH electrode.
UOM: 1 * 500 mL
Fornitore: Thermo Orion
Descrizione: Solutions for storage and cleaning that prolong the working life of pH electrodes. Cleaning solutions are identified by the letters A, B, C, and D; ea...
Fornitore: Thermo Orion
Descrizione: Storage solution for sodium electrode
Codice catalogo: (HAMI238290)
Fornitore: HAMILTON BONADUZ
Codice articolo fornitore: 238290
Codice articolo locale: HAMI238290
Descrizione: A two-part cleaning solution for all glass membrane pH sensors. pH Cleaning solution A contains sodium hydroxide (<3%), pH cleaning solution B con...
UOM: 1 * 1 SET
MSDS
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom