Stampa…
Hai cercato: Soluzioni di riempimento per elettrodi
31  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: ~3 M Potassium chloride solution saturated with silver chloride (~0,16 M AgCl).
Fornitore: Merck
Descrizione: Lipophilic ionophore for Ca²⁺ selective electrodes with detection limit in the sub-nanomolar range.
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Potassio cloruro 3 mol/l (3 N) in soluzione acquosa AVS TITRINORM® soluzione elettrolitica, VWR®
Codice catalogo: (662-1116)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI662-1116
Descrizione: Calomel-free pH electrode refill solution containing potassium nitrate , VWR®
UOM: 1 * 114 mL
MSDS
Codice catalogo: (662-1784)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI662-1784
Descrizione: Refill solution 3,5 mol/l KCl, VWR®
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: Hach
Descrizione: Fluoride ionic strength adjustor (ISA) powder pillows, 0,01 mg/L to saturated
Fornitore: HAMILTON BONADUZ
Descrizione: A variety of electrolyte solutions for pH and ORP electrodes.
Fornitore: Hach
Descrizione: Electrolyte solution (KCl 3M), 125 ml
Fornitore: Hach
Descrizione: Electrolyte filling solution (25 ml) for Sension+ 5120 dissolved oxygen probe
Fornitore: Hach
Descrizione: Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Fornitore: Hach
Descrizione: Reagents in Powder Pillow form - typically as powder which does not appreciably affect the dilution of the sample.
Codice catalogo: (HACH28564026)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: 28564026
Codice articolo locale: HACH28564026
Descrizione: Filling solution for electrode reference element, potassium nitrate (KNO₃), 1 M solution.
UOM: 1 * 59 mL
Codice catalogo: (HACH2965026)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: 2965026
Codice articolo locale: HACH2965026
Descrizione: Internal filling solution for use with PHC281 IntelliCAL™ Ultra pH probes, 2,44M KCl, 59 ml bottle with dispenser cap, IntelliCAL™
UOM: 1 * 59 mL
Fornitore: Hach
Descrizione: Shelf life: 48 months from production date.
Codice catalogo: (HACH2824349)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: 2824349
Codice articolo locale: HACH2824349
Descrizione: Ammonia Ionic Strength Adjustor (ISA) buffer solution for ammonia determinations by electrode methods.
UOM: 1 * 500 mL
Codice catalogo: (HACH2841700)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: 2841700
Codice articolo locale: HACH2841700
Descrizione: Soluzione di riempimento interna per sonde per pH IntelliCAL™ PHC301 e sonde ORP MTC301, 3,0M KCl, saturata cpm cloruro di argento (AgCl), flacone di 28 ml
UOM: 1 * 28 mL
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom