Stampa…
Mercurio 10 mg/L Hg in 5% acido nitrico (da Hg) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
45259.AEEA 89.9 EUR
45259.AE
Mercurio 10 mg/L Hg in 5% acido nitrico (da Hg) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di mercurio
Molecular Formula: Hg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011035
Certificazioni: Tracciabile NIST