Stampa…
VWR®, Casein
Fornitore: VWR
VWR®
E666-500GEA 305 EUR
E666-500G
VWR®, Casein
Proteine e Peptidi
  • Perdita per essiccamento: 10 %
  • Purezza: 95 %
  • Residuo alla combustione: 3 %
  • Solubilità (2.5%, 0.02N NaOH): Conforme