Stampa…
Stagno 1000 mg/L in 20% acido cloridrico (da Sn) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13863.AEEA 84.8 EUR
13863.AE 13863.AD 13863.AP
Stagno 1000 mg/L in 20% acido cloridrico (da Sn) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di stagno
Molecular Formula: Sn in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00133862
Certificazioni: Tracciabile NIST