Stampa…
Hai cercato: Scatole portavetrini
33  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Le robuste scatole per vetrini per microscopio in due pezzi sono progettate per conservare i vetrini standard per il trasporto.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Scatole per vetrini per contenere vetrini per microscopia standard.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These slide boxes feature multiple labelling areas, and an index card can be used as the lid is transparent.
Codice catalogo: (631-1527)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI631-1527
Descrizione: Scatola portavetrini impilabile e di lunga durata per conservare e trasportare in modo sicuro vetrini.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (631-9113)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI631-9113
Descrizione: Scatola portavetrini in due pezzi per microscopi per applicazioni gravose per conservare fino a 100 vetrini standard.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (631-1143)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI631-1143
Descrizione: This slide box can accommodate up to 25 microscope slides.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (631-1079)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI631-1079
Descrizione: Scatola per cinque vetrini per impedire che gli articoli si rompano o si attacchino. Utilizzabile per applicazioni in citologia, ad esempio per strisc...
UOM: 1 * 500 pezzi
Codice catalogo: (631-1066)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI631-1066
Descrizione: Modello con coperchio utilizzabile in applicazioni di citologia e istologia.
UOM: 1 * 10 pezzi
Codice catalogo: (631-0742)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI631-0742
Descrizione: I rack di stoccaggio per vetrini per microscopia facilitano l'organizzazione dei campioni.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Simport Scientific
Descrizione: Scatola portavetrini, SlideFile™, bianco, PS, N. di vetrini: 100, L×P×A: 82×245×82 mm
Fornitore: Simport Scientific
Descrizione: Boxes are impact-resistant and stackable for space efficient storage.
Codice catalogo: (631-0325)
Fornitore: HEATHROW
Codice articolo fornitore: HS15994G
Codice articolo locale: HEATHS15994G
Descrizione: Box with numbered slots for microscopy slides.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: MARIENFELD
Descrizione: Plastic boxes for microscope slides.
Codice catalogo: (HEATHS15979A)
Fornitore: HEATHROW
Codice articolo fornitore: HS15979A
Codice articolo locale: HEATHS15979A
Descrizione: Slide box for non standard slides (76×51 mm).
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: KARTELL
Descrizione: Contenitore resistente con coperchi removibili.
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione: These slide boxes are designed for secure, dust-free storage of specimen slides with metal catch and hinges.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom