Stampa…
Hai cercato: Portavetrini postale
15  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Portavetrini per la conservazione e la spedizione di due vetrini standard.
Codice catalogo: (631-1515)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI631-1515
Descrizione: These boxes are designed for shipping, storing, or staining slides.
UOM: 1 * 25 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Cardboard disposable holders suitable for the transport of one or two standard slides.
Fornitore: Simport Scientific
Descrizione: Slide mailers shaped to stack on top of one another and secured by a locking mechanism.
Codice catalogo: (631-9782)
Fornitore: HEATHROW
Codice articolo fornitore: HS15986
Codice articolo locale: HEATHS15986
Descrizione: Utile per il trasporto e lo stoccaggio di vetrini, nonché per la colorazione.
UOM: 1 * 25 pezzi
Codice catalogo: (GOSSPLP-01)
Fornitore: Corning
Codice articolo fornitore: PLP-01
Codice articolo locale: GOSSPLP-01
Descrizione: This slide mailer is suitable for applications such as clinical, dairy, environment, industries and microbiology.
UOM: 1 * 700 pezzi
Codice catalogo: (630-2769)
Fornitore: MARIENFELD
Codice articolo fornitore: 5223200
Codice articolo locale: MARI5223200
Descrizione: Clear polypropylene container with polyethylene cap for use in pathology (20 ml).
UOM: 1 * 1.000 pezzi
Codice catalogo: (SIMPM950-4MA)
Fornitore: Simport Scientific
Codice articolo fornitore: M950-4MA
Codice articolo locale: SIMPM950-4MA
Descrizione: Transparent container made of high density polyethylene for mailing or storing slides between the doctor's office and the lab.
UOM: 1 * 500 pezzi
Fornitore: MARIENFELD
Descrizione: Slide mailers made of polyethylene for archiving and staining of microscope slides.
Codice catalogo: (631-9150)
Fornitore: KARTELL
Codice articolo fornitore: 922
Codice articolo locale: KART922
Descrizione: Per la conservazione e la spedizione di 5 vetrini portaoggetto spessi o di 10 vetrini sottili o per provette per campioni da 12 ml.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BELAH442000000)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: H442000000
Codice articolo locale: BELAH442000000
Descrizione: Polyethylene slide mailer with screw cap.
UOM: 1 * 6 pezzi
Fornitore: KARTELL
Descrizione: Questi contenitori per spedizione sono ideali per il trasporto sicuro di vetrini per microscopia.
Fornitore: DELTALAB
Descrizione: Designed for slide transport and protection.
Fornitore: LP ITALIANA SPA
Descrizione: These three mailers are designed for histology and microscopy applications.
Codice catalogo: (212-0530)
Fornitore: BOETTGER, PAUL
Codice articolo fornitore: 08.205.0000
Codice articolo locale: BOET08.205.0000
Descrizione: High-density polyethylene container for microscopy slides.
UOM: 1 * 500 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom