  • Parametri
    • Articoli in magazzino (22)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "porta-vetrini"
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/02/18989802.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Vassoio in cartone per 20 o 30 vetrini standard (76×26 mm).
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Flip-top plates designed for the safe storage of up to 20 microscope slides with (or without) lid.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Stabile supporto per vetrini portaoggetto in PE resistente agli agenti chimici per asciugatura e pulizia.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Portavetrini progettati per applicazioni in citologia clinica.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   I portavetrini per microscopio in cartone offrono un'identificazione istantanea e un recupero rapido.
Codice catalogo: (631-1049)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: VWRI631-1049
Descrizione:   Cassetti metallici adatti per la conservazione di vetrini per microscopia di 50×50 mm o 80×57 mm.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (631-1064)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: VWRI631-1064
Descrizione:   Slide drawers for long term storage.
UOM:  1 * 10 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Q Path Quickspot e portavetrini per Turbitec utilizzati per citocentrifugazioni. Consentono il deposito della sospensione cellulare sul vetr...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 35
  1  2  3  4  5  Prossimo