  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Elettroliti
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/79/18945179.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Soluzione KCl 3M utilizzabile anche come soluzione per la conservazione dell'elettrodo.
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI662-1784
Descrizione:   Soluzione elettrolitica di riempimento, 3,5 mol/l KCl, VWR®
UOM:  1 * 100 ml
Codice catalogo: (662-1116)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI662-1116
Descrizione:   Calomel-free pH electrode refill solution containing potassium nitrate
UOM:  1 * 114 ml
Fornitore:  Hach
Descrizione:   Fluoride ionic strength adjustor (ISA) powder pillows, 0,01 mg/L to saturated
Codice catalogo: (705-1030)
Fornitore:  Hach
Codice articolo fornitore: 2756549
Codice articolo locale: HACH2756549
Descrizione:   Potassium chloride (KCl) 3 M
UOM:  1 * 500 ml
Fornitore:  Hach
Codice articolo fornitore: C20C320
Codice articolo locale: HACHC20C320
Descrizione:   Shelf life: 48 months from production date
UOM:  1 * 500 ml
Fornitore:  Hach
Descrizione:   Electrolyte solution (KCl 3M), 250 ml
Fornitore:  Mettler - Toledo
Descrizione:   FRISCOLYT-B® (84,4% glycerol, 11% KCl and 4,6% H₂O) is for low temperature samples.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 35
  1  2  3  4  5  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI