Stampa…
VWR® CompactStar CS4, Centrifughe
Fornitore: VWR
VWR®
521-2853EA 608.6 EUR
521-2853 521-2855 521-2854
VWR® CompactStar CS4, Centrifughe
Centrifughe Centrifughe da banco
La centrifuga CompactStar CS4 è stata progettata per la produzione rapida di PPP (plasma povero di piastrine) e PRP (plasma ricco di piastrine) nonchè altre applicazioni in laboratori clinici o di ricerca.
  • Ad alta velocità: Fino a 6500 min⁻¹ / 4000 ×g
  • Pannello di controllo dotato di manopole facili da girare e ampi display digitali per tempo e velocità
  • Il timer può essere impostato fino a 30 minuti e sulla posizione "On" per un funzionamento continuo
  • L'ingombro compatto lo rende ideale per quasi tutti i laboratori e può essere facilmente trasportato da un laboratorio all'altro
The combination of tube adapters are suitable for running 5 ml (12×75 mm) and 7 ml (13×100 mm) tubes, and also conical and standard 15 ml tubes.
Informazioni per l'ordine: fornita con rotore angolare 6x15 ml e un set di adattatori.